4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR53091-1G OR53091-250MG
APOSOR53091-1GEA 360 NOK
APOSOR53091-1G APOSOR53091-250MG
4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
Formel: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,01 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09701342
CAS-nummer: 954240-46-1