2'-Chloro-4'-bromoacetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethan-1-one
OR53110-25G
APOSOR53110-25GEA 2350 NOK
APOSOR53110-25G
2'-Chloro-4'-bromoacetophenone 97%
2'-Chloro-4'-bromoacetophenone
Formel: C₈H₆BrClO
MW: 233,49 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07781036
CAS-nummer: 252561-81-2