Piperidine-2-carbonitrile hemioxalate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR53119-1G OR53119-5G
APOSOR53119-1GEA 3950 NOK
APOSOR53119-1G APOSOR53119-5G
Piperidine-2-carbonitrile hemioxalate
Piperidine-2-carbonitrile hemioxalate
Formel: 2C₆H₁₀N₂·C₂H₂O₄
MW: 310,349 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD26959050
CAS-nummer: 1523571-93-8