6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR53120-1G OR53120-250MG
APOSOR53120-1GEA 8325 NOK
APOSOR53120-1G APOSOR53120-250MG
6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
Formel: C₉H₁₀N₂S
MW: 178,254 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD10686567
CAS-nummer: 17142-81-3