Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Boc-2-oxopiperazine, tert-Butyl 2-oxopiperazine-1-carboxylate
OR53157-1G OR53157-5G
APOSOR53157-1GEA 3500 NOK
APOSOR53157-1G APOSOR53157-5G
Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Formel: C₉H₁₆N₂O₃
MW: 200,235 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06797597
CAS-nummer: 889958-14-9