2,5-Dimethylmorpholine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
OR53184-1G OR53184-250MG
APOSOR53184-1GEA 9250 NOK
APOSOR53184-1G APOSOR53184-250MG
2,5-Dimethylmorpholine 96%
2,5-Dimethylmorpholine
Formel: C₆H₁₃NO
MW: 115.174 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09971504
CAS-nummer: 106-56-9