cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: cis-3-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}cyclohexanecarboxylic acid
OR53198-1G OR53198-5G
APOSOR53198-1GEA 2700 NOK
APOSOR53198-1G APOSOR53198-5G
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
Formel: C₂₂H₂₃NO₄
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01862345
CAS-nummer: 312965-05-2