2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,5-Dichloropyridin-4-ol
OR5435-1G OR5435-250MG OR5435-500MG
APOSOR5435-1GEA 2975 NOK
APOSOR5435-1G APOSOR5435-250MG APOSOR5435-500MG
2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,989 g/mol
Smeltepunkt: 184 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01861982
CAS-nummer: 847664-65-7