Fmoc-(S)-4-aminopentanoic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (4S)-4-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}pentanoic acid
OR54424-1G OR54424-250MG
APOSOR54424-1GEA 8850 NOK
APOSOR54424-1G APOSOR54424-250MG
Fmoc-(S)-4-aminopentanoic acid 99%
Fmoc-(S)-4-aminopentanoic acid
Formel: C₂₀H₂₁NO₄
MW: 339,385 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05663762
CAS-nummer: 1014018-41-7