3-Benzoylphenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(3-Benzoylphenyl)acetic acid, Desmethyl Ketoprofen
OR54519-1G OR54519-250MG
APOSOR54519-1GEA 3875 NOK
APOSOR54519-1G APOSOR54519-250MG
3-Benzoylphenylacetic acid
3-Benzoylphenylacetic acid
Formel: C₁₅H₁₂O₃
MW: 240,254 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00046549
CAS-nummer: 22071-22-3