2-Cyanopropan-2-yl benzodithioate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR54522-1G OR54522-5G
APOSOR54522-1GEA 1625 NOK
APOSOR54522-1G APOSOR54522-5G
2-Cyanopropan-2-yl benzodithioate 97%
2-Cyanopropan-2-yl benzodithioate
Formel: C₁₁H₁₁NS₂
MW: 221,342 g/mol
Smeltepunkt: 28…31 °C
Tetthet: 1,146 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09037881
CAS-nummer: 201611-85-0