2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR54591-10G OR54591-1G OR54591-5G
APOSOR54591-10GEA 7625 NOK
APOSOR54591-10G APOSOR54591-1G APOSOR54591-5G
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol 95+%
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol
Formel: C₉H₁₁BrO
MW: 215,087 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00767180
CAS-nummer: 7073-69-0