4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Bromopyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-tri(propan-2-yl)silane
OR54594-1G OR54594-500MG
APOSOR54594-1GEA 2550 NOK
APOSOR54594-1G APOSOR54594-500MG
4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
Formel: C₁₆H₂₅BrN₂Si
MW: 353,373 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11616420
CAS-nummer: 640735-24-6