4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-4-cyclopropylbenzene
OR54647-1G OR54647-250MG OR54647-5G
APOSOR54647-1GEA 4475 NOK
APOSOR54647-1G APOSOR54647-250MG APOSOR54647-5G
4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Formel: C₁₀H₁₁Br
MW: 211.098 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12024391
CAS-nummer: 1150617-57-4
FN: 3261
ADR: 8 III