3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR54648-1G OR54648-250MG
APOSOR54648-1GEA 6425 NOK
APOSOR54648-1G APOSOR54648-250MG
3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Formel: C₁₀H₁₁Br
MW: 211,098 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD15527185
CAS-nummer: 1260850-05-2
FN: 1760
ADR: 8,III