2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR54649-1G OR54649-250MG
APOSOR54649-1GEA 6800 NOK
APOSOR54649-1G APOSOR54649-250MG
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Formel: C₁₀H₁₁Br
MW: 211,098 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD15527184
CAS-nummer: 1260801-90-8
FN: 1760
ADR: 8,III