3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR54650-1G OR54650-250MG
APOSOR54650-1GEA 1200 NOK
APOSOR54650-1G APOSOR54650-250MG
3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Formel: C₁₀H₁₂O
MW: 148,202 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06802678
CAS-nummer: 893738-74-4