6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR54672-1G OR54672-250MG
APOSOR54672-1GEA 5275 NOK
APOSOR54672-1G APOSOR54672-250MG
6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₇BrO₅
MW: 299,074 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01764559
CAS-nummer: 119686-34-9