Indolin-6-ylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR54681-1G OR54681-250MG
APOSOR54681-1GEA 12775 NOK
APOSOR54681-1G APOSOR54681-250MG
Indolin-6-ylboronic acid 95%
Indolin-6-ylboronic acid
Formel: C₈H₁₀BNO₂
MW: 162,982 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18383472
CAS-nummer: 1253912-15-0