5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR54701-1G OR54701-250MG
APOSOR54701-1GEA 5350 NOK
APOSOR54701-1G APOSOR54701-250MG
5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₄BrClO₃
MW: 275,483 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07429304
CAS-nummer: 944692-41-5