2-Bromo-6-methoxybenzeneboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-6-methoxyphenylboronic acid
OR54802-1G OR54802-250MG OR54802-5G
APOSOR54802-1GEA 5825 NOK
APOSOR54802-1G APOSOR54802-250MG APOSOR54802-5G
2-Bromo-6-methoxybenzeneboronic acid 95%
2-Bromo-6-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₇H₈BBrO₃
MW: 230,852 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD23380484
CAS-nummer: 352525-79-2