Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 1,2-Bis(ethoxycarbonyl)cyclopropane, Cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid diethyl ester
OR55008-1G
APOSOR55008-1GEA 2675 NOK
APOSOR55008-1G
Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate 95%
Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
Formel: C₉H₁₄O₄
MW: 186,205 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001286
CAS-nummer: 20561-09-5