3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55102-100MG OR55102-250MG
APOSOR55102-100MGEA 750 NOK
APOSOR55102-100MG APOSOR55102-250MG
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈BrNO₃
MW: 282,09 g/mol
Smeltepunkt: 216…218 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07376078
CAS-nummer: 91182-58-0