1-Cyclopentyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55243-1G OR55243-25G OR55243-5G
APOSOR55243-1GEA 1975 NOK
APOSOR55243-1G APOSOR55243-25G APOSOR55243-5G
1-Cyclopentyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid 98%
1-Cyclopentyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₃N₃O₂
MW: 231,251 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09031748
CAS-nummer: 691363-08-3