2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55244-10G OR55244-1G OR55244-5G
APOSOR55244-10GEA 9675 NOK
APOSOR55244-10G APOSOR55244-1G APOSOR55244-5G
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid 98%
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,252 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11103016
CAS-nummer: 68740-33-0