2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Methoxy-4,6-dimethylphenyl)boronic acid
OR55266-1G
APOSOR55266-1GEA 1575 NOK
APOSOR55266-1G
2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,009 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04037222
CAS-nummer: 355836-08-7