3,5-Diethynylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3,5-Diethynylbenzoic acid
OR55280-250MG OR55280-1G
APOSOR55280-250MGEA 3300 NOK
APOSOR55280-250MG APOSOR55280-1G
3,5-Diethynylbenzoic acid
3,5-Diethynylbenzoic acid
Formel: C₁₁H₆O₂
MW: 170,164 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06658429
CAS-nummer: 883106-26-1