4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: {4-[(Prop-2-yl)oxy]benzene-1,3-diyl}diboronic acid, 4-[(Prop-2-yl)oxy]benzene-1,3-diboronic acid
OR5537-1G OR5537-5G
APOSOR5537-1GEA 1625 NOK
APOSOR5537-1G APOSOR5537-5G
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid 98%
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid
Formel: C₉H₁₄B₂O₅
MW: 223,826 g/mol
Smeltepunkt: 104…108 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04115638
CAS-nummer: 850568-40-0