3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55383-1G OR55383-250MG OR55383-5G
APOSOR55383-1GEA 8575 NOK
APOSOR55383-1G APOSOR55383-250MG APOSOR55383-5G
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid 95%
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClIO₂
MW: 361,359 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31619567
CAS-nummer: 2091247-87-7