1-(Bromomethyl)-3-methoxycyclobutane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR55389-100MG OR55389-250MG
APOSOR55389-100MGEA 8325 NOK
APOSOR55389-100MG APOSOR55389-250MG
1-(Bromomethyl)-3-methoxycyclobutane 95%
1-(Bromomethyl)-3-methoxycyclobutane
Formel: C₆H₁₁BrO
MW: 179,055 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD30487495
CAS-nummer: 1696252-78-4