(2R,5S)-2,5-Dimethylpiperazine, N1-BOC protected 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2R,5S)-tert-Butyl 2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl (2R,5S)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate
OR55395-5G
APOSOR55395-5GEA 680 NOK
APOSOR55395-5G
(2R,5S)-2,5-Dimethylpiperazine, N1-BOC protected 95+%
(2R,5S)-2,5-Dimethylpiperazine, N1-BOC protected
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,305 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06797728
CAS-nummer: 309915-46-6