Thiomorpholine, N-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: tert-Butyl thiomorpholine-4-carboxylate
OR55408-250MG OR55408-1G OR55408-5G
APOSOR55408-250MGEA 325 NOK
APOSOR55408-250MG APOSOR55408-1G APOSOR55408-5G
Thiomorpholine, N-BOC protected
Thiomorpholine, N-BOC protected
Formel: C₉H₁₇NO₂S
MW: 203,302 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD14635788
CAS-nummer: 220655-09-4
FN: 3261
ADR: 8,III