2-Amino-6-nitrobenzaldehyde, Tech
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55412-1G OR55412-250MG OR55412-5G
APOSOR55412-1GEA 4350 NOK
APOSOR55412-1G APOSOR55412-250MG APOSOR55412-5G
2-Amino-6-nitrobenzaldehyde, Tech
2-Amino-6-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₆N₂O₃
MW: 166,134 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18389895
CAS-nummer: 130133-53-8