8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55426-1G OR55426-250MG
APOSOR55426-1GEA 12425 NOK
APOSOR55426-1G APOSOR55426-250MG
8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide 95%
8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide
Formel: C₁₀H₁₀BrNOS
MW: 272,162 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD31621090
CAS-nummer: 2169310-95-4