2-Chloro-5-hydrazinopyrazine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55438-100MG OR55438-1G OR55438-500MG
APOSOR55438-100MGEA 1700 NOK
APOSOR55438-100MG APOSOR55438-1G APOSOR55438-500MG
2-Chloro-5-hydrazinopyrazine hydrochloride
2-Chloro-5-hydrazinopyrazine hydrochloride
Formel: C₄H₅ClN₄·ClH
MW: 181,023 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD31619570
CAS-nummer: 2227272-59-3