5-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Methoxybenzo[d]thiazole
OR55451-250MG OR55451-1G
APOSOR55451-250MGEA 3600 NOK
APOSOR55451-250MG APOSOR55451-1G
5-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
5-Methoxy-1,3-benzothiazole
Formel: C₈H₇NOS
MW: 165,212 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659660
CAS-nummer: 2942-14-5