2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methylamino-6-chlorobenzoic acid
OR55471-1G OR55471-5G
APOSOR55471-1GEA 5375 NOK
APOSOR55471-1G APOSOR55471-5G
2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid 97%
2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid
Formel: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.608 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16852535
CAS-nummer: 64460-50-0