2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-2-(hydroxymethyl)phenol
OR55558-1G OR55558-500MG OR55558-5G
APOSOR55558-1GEA 3300 NOK
APOSOR55558-1G APOSOR55558-500MG APOSOR55558-5G
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
Formel: C₇H₇BrO₂
MW: 203,033 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18391434
CAS-nummer: 96911-26-1