6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55602-1G OR55602-250MG
APOSOR55602-1GEA 10625 NOK
APOSOR55602-1G APOSOR55602-250MG
6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole 95%
6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole
Formel: C₁₀H₁₁BrN₂
MW: 239,112 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD31692108
CAS-nummer: 1683546-11-3