2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55625-1G OR55625-250MG
APOSOR55625-1GEA 18575 NOK
APOSOR55625-1G APOSOR55625-250MG
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide 95%
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₇H₈BrNO₃S
MW: 266,112 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18379741
CAS-nummer: 749253-03-0