5-Benzyloxy-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-(Benzyloxy)-1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indole-2-boronic acid, (5-(Benzyloxy)-1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR5563-1G OR5563-5G
APOSOR5563-1GEA 750 NOK
APOSOR5563-1G APOSOR5563-5G
5-Benzyloxy-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected 98%
5-Benzyloxy-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected
Formel: C₂₀H₂₂BNO₅
MW: 367,203 g/mol
Smeltepunkt: 106…110 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD06659824
CAS-nummer: 850568-62-6