7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55635-1G OR55635-250MG
APOSOR55635-1GEA 950 NOK
APOSOR55635-1G APOSOR55635-250MG
7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₄BrClO₃
MW: 275,483 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04208738
CAS-nummer: 190775-65-6