2-[[Dimethyl(oxo)-lambda6-sulphanylidene]amino]acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55657-100MG OR55657-1G OR55657-250MG
APOSOR55657-100MGEA 7150 NOK
APOSOR55657-100MG APOSOR55657-1G APOSOR55657-250MG
2-[[Dimethyl(oxo)-lambda6-sulphanylidene]amino]acetic acid 95%
2-[[Dimethyl(oxo)-lambda6-sulphanylidene]amino]acetic acid
Formel: C₄H₉NO₃S
MW: 151,184 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28397370
CAS-nummer: 1621962-49-9