2-Bromo-4-cyclopropylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55664-1G OR55664-250MG
APOSOR55664-1GEA 2200 NOK
APOSOR55664-1G APOSOR55664-250MG
2-Bromo-4-cyclopropylphenol
2-Bromo-4-cyclopropylphenol
Formel: C₉H₉BrO
MW: 213,071 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD31700417
CAS-nummer: 2386858-57-5