4-Bromo-2-cyclopropylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55665-1G OR55665-250MG
APOSOR55665-1GEA 6800 NOK
APOSOR55665-1G APOSOR55665-250MG
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
Formel: C₉H₉BrO
MW: 213,071 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD24715363
CAS-nummer: 1043871-14-2