Ethyl 3-amino-6-bromobenzofuran-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55680-1G OR55680-250MG
APOSOR55680-1GEA 790 NOK
APOSOR55680-1G APOSOR55680-250MG
Ethyl 3-amino-6-bromobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-6-bromobenzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₃
MW: 284,106 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD21609331
CAS-nummer: 887250-14-8