1-Phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55688-1G OR55688-250MG
APOSOR55688-1GEA 3850 NOK
APOSOR55688-1G APOSOR55688-250MG
1-Phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-Phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,171 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09260327
CAS-nummer: 24036-63-3