1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55692-1G OR55692-250MG
APOSOR55692-1GEA 1500 NOK
APOSOR55692-1G APOSOR55692-250MG
1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆BrN₃O₂
MW: 268,067 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD29765140
CAS-nummer: 1782518-89-1