4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
OR55703-1G OR55703-250MG OR55703-5G
APOSOR55703-1GEA 2075 NOK
APOSOR55703-1G APOSOR55703-250MG APOSOR55703-5G
4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅BrO₃
MW: 241,038 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22034498
CAS-nummer: 1369143-28-1