Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55704-1G OR55704-250MG
APOSOR55704-1GEA 4925 NOK
APOSOR55704-1G APOSOR55704-250MG
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉BrO₃
MW: 269,091 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16038163
CAS-nummer: 177735-22-7